808644
Silver
Nanowires, diam. × L 60±5 nm × 40±5 μm, 5 mg/mL in ETH
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
dispersion
Concentrazione
5 mg/mL
diam. × lung.
60 nm ± 5 nm × 40 μm ± 5 μm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Song Y, et al.
Journal of Nanomaterials, 193201-193201 (2014)
Biebele Abel et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 119(1), 675-684 (2015-01-20)
High enhancement of fluorescence emission, improved fluorophore photostability, and significant reduction of fluorescence lifetimes have been obtained from high aspect ratio (>100) silver (Ag) nanowires. These quantities are found to depend on the surface loading of Ag nanowires on glass