Documenti fondamentali
804797
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanone-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Isobutyl methyl ketone-13C6, Isopropylacetone-13C6, MIBK-13C6, Methyl isobutyl ketone-13C6
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)213CH13CH213CO13CH3
Peso molecolare:
106.11
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
crystals
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
NTIZESTWPVYFNL-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)