Documenti fondamentali
615374
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfide-d10
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(C6D5)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
P. ebollizione
296 °C (lit.)
Punto di fusione
-40 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Sc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
LTYMSROWYAPPGB-LHNTUAQVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)