696153
p-Xylene-13C8
98% (CP), 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,4-Dimethylbenzene-13C8
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.495
P. eboll.
138 °C
Punto di fusione
12-13 °C
Densità
0.925 g/mL at 20 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH3])[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
URLKBWYHVLBVBO-LLXNCONNSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)