Key Documents
588679
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-acetic acid
98 atom % D
Sinonimo/i:
Phenyl acetate-d5
About This Item
Formula condensata:
C6D5CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
P. eboll.
265 °C (lit.)
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)