513954
trans-Cinnamic-d7 acid
98 atom % D
Sinonimo/i:
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-2,3-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
300 °C (lit.)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
WBYWAXJHAXSJNI-UJMUNGNDSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)