Documenti fondamentali
BP1026
Acido fenilacetico
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
αAcido -tolilico, αAcido -toluico, Acido benzeneacetico, PAA
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Beilstein:
1099647
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
~4 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 97 °C)
Famiglia di API
tropicamide, benzylpenicillin, benzathine
Stato
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Phenylacetic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Confezionamento
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)