804088
SnAP 2-Spiro-(4-Pip) M Reagent
Sinonimo/i:
tert-butyl 4-(aminomethyl)-4-((tributylstannyl)methoxy)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.492
Densità
1.146
Gruppo funzionale
amine
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(COC1(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)CN)CCCC
InChI
1S/C12H23N2O3.3C4H9.Sn/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-5-12(9-13,16-4)6-8-14;3*1-3-4-2;/h4-9,13H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
LEBKPKYDLQUOJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Altre note
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
Bespoke SnAP Reagents for the Synthesis of C-Substituted Spirocyclic and Bicyclic Saturated N-Heterocycles
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Saturated N-heterocyclic building blocks or SnAP Reagents are of growing importance for the convenient synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles, including bicyclic and spirocyclic structures. SnAP reagents are stable and readily available and can be coupled with widely available aromatic, heteroaromatic, aliphatic, and glyoxylic aldehydes.