900815
SLAP 5-TMS TM
≥95%
Sinonimo/i:
2-((Bis(trimethylsilyl)methyl)thio)ethanamine
About This Item
Saggio
≥95%
Forma fisica
suspension
Densità
0.9126
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCSC([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Applicazioni
Altre note
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-1.11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
The Bode group has developed SnAP (stannyl amine protocol) reagents that cross-couple with aldehydes and ketones to provide one-step access to a wide variety of saturated N-heterocycles.