Documenti fondamentali
802964
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
95%
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyl-5-chloroadamantane, 1-chloro-3,5-dimethyl-Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 5-Chloro-1,3-dimethyladamantane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Descrizione
Flash Point: 215°F
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.4962
Densità
1.0175 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
PXDRFQZLDWZHPX-CDECOKDKSA-N
Applicazioni
Building block has been shown to be used as a key intermediate in the synthesis of memantine hydrochloride, which was reported to be a FDA approved drug for Alzheimer′s treatment.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)