187836
1,3-Dimethyladamantane
≥99%
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C)(C3)C2
InChI
1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12+
CWNOIUTVJRWADX-BKUVIOGVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?