Key Documents
794503
Sigma-Aldrich
Ritter Trifluoroiodomethane-DMSO Reagent
Sinonimo/i:
2DMSO-CF3I, DMSO-trifluoromethyl iodide adduct
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12F3IO2S2
Peso molecolare:
352.18
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n/D 1.466
Densità
1.529 at 25 °C
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.CF3I/c2*1-4(2)3;2-1(3,4)5/h2*1-2H3;
MMNWUCHAIFIKKV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Product is a more convenient, liquified version of trifluoroiodomethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
214.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101.11 °C