Documenti fondamentali
794481
Sigma-Aldrich
Ritter Pentafluoroiodoethane-DMSO Reagent
95% (NMR)
Sinonimo/i:
2DMSO-CF3CF2I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12F5IO2S2
Peso molecolare:
402.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95% (NMR)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n/D 1.432
Densità
1.561 at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
sulfoxide
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/C2F5I.2C2H6OS/c3-1(4,5)2(6,7)8;2*1-4(2)3/h;2*1-2H3
JUQSIHSUFOGQRD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Product is a more convenient, liquified version of pentafluoroiodoethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101.67 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
794481-5ML4061838085566