Documenti fondamentali
791075
Sigma-Aldrich
O2(RG)/N2(RG) Gas Mixture
ratio (1:4), 99.99% (CP)
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
Saggio
99.99% (CP)
Stato
gas
Composizione
ratio (1:4)
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame over circleGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)