Documenti fondamentali
900024
Sigma-Aldrich
13CO2/12CO2(RG) Gas Mixture
ratio (1:99), ≥99% (CP)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352119
Saggio
≥99% (CP)
Stato
gas
Composizione
ratio (1:99)
Spostamento di massa
M+1
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)