422606
Carbon-12C dioxide
99.9 atom % 12C
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.52 (vs air)
Livello qualitativo
Descrizione
13C-depleted
Purezza isotopica
99.9 atom % 12C
Punto di fusione
−78.5 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
O=[12C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+0
CURLTUGMZLYLDI-IGMARMGPSA-N
Prodotti consigliati
Valvola di controllo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Protocolli
Separation of Oxygen; Acetylene; Carbon dioxide; Nitrogen; Ethylene; Ethane; Carbon monoxide; Methane
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
422606-10L | 4061838047663 |
422606-10L-EU | 4061838204257 |
422606-25L |