806692
13CO2/N2(RG) Gas Mixture
ratio (1:9), 99 atom % 13C
About This Item
Codice UNSPSC:
41105500
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Composizione
ratio (1:9)
Spostamento di massa
M+1
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)