790214
Poly(L-lactide-co-glycolide)
L-lactide:glycolide 5:95, viscosity ≥ 1.1 dL/g
Sinonimo/i:
MAXPRENE® MX2, PLA-co-PGA, PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
granular
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 5:95
Tempo di degradazione
<4 months
Viscosità
1.1 dL/g ((0.1% (w/v) in HFIP, 25 °C))
Temp. transizione
Tm 195 °C
Solubilità
soluble (fluorinated sovents)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Altre note
Mass Loss: 3-4 months depending on construct
Mechanical Properties:Molded Article (ASTM Type V Tensile Bar)
Yield Point: 421.1 N
Modulus: 2632 MPa
Elongation at break: 4.3 %
Yield Stress: 78.8 MPa
Melt Flow Index: 10.04 g/10 minutes (230 °C with 2160 g weight applied)
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.