769878
Resomer® LG 857 S, Poly(L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 85:15
Sinonimo/i:
Resomer® LG 857 S, PLGA
Stato
solid
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 85:15
Viscosità
5.0-7.0 dL/g
Punto di fusione
159-166 °C
Temp. transizione
Tg 53-63 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.