78080
L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +47.0±1°, c = 2% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?