359807
Z-Phe-OH
99%
Sinonimo/i:
N-(Carbobenzyloxy)-L-phenylalanine, Z-L-Phenylalanine
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +5°, c = 5 in acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
359807-25G | 4061831813685 |
359807-5G |