719439
XtalFluor-E®
Sinonimo/i:
DAST difluorosulfinium salt, (Diethylamino)difluorosulfonium tetrafluoroborate, N,N-Diethyl-S,S-difluorosulfiliminium tetrafluoroborate, N,N-Diethylamino-S,S-difluorosulfinium tetrafluoroborate, N-(Difluoro-λ4-sulfanylidene)-N-ethyl-ethanaminium tetrafluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
84-87 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC\[N+](CC)=S(\F)F
InChI
1S/C4H10F2NS.BF4/c1-3-7(4-2)8(5)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
YLNKFQWRRIXZPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Deoxofluorination reagent with a better safety profile, that doesn′t generate corrosive HF which makes it suitable for use in standard borosilicate vessels, and does not react violently with water
Reactant for:
- Preparation of fluorodisaccharides
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
This is an article regarding XtalFluor-E® and XtalFluor-M®: Convenient, Crystalline Deoxofluorination Reagents.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
719439-1KG | 4061826680735 |
719439-50G | |
719439-5G | 4061832855295 |
719439-100G | |
719439-250G | 4061833565131 |
719439-25G | 4061833358849 |