Documenti fondamentali
323659
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium triflate
99%
Sinonimo/i:
1-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5F4NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.17
Beilstein:
4222821
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
185-186 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
F[n+]1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5FN.CHF3O3S/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
General purpose electrophilic fluorinating reagent.
Reactant for:
  • Pd-catalyzed arylation reactions
  • Preparation of small molecule botulinum neurotoxin A endopeptidase inhibitors
  • Fluorination agent
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 28, 36-36 (1995)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)