220701
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
(S)-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −7.8°, c = 2 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
155-156 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?