778583
Azidobenzene solution
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran, ≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Phenyl azide solution
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
~0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
Impurezze
≤2.0% water
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N-]=[N+]=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5N3/c7-9-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
CTRLRINCMYICJO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?