344052
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6F4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C7BrF4N/c8-3-6(11)4(9)2(1-13)5(10)7(3)12
STJZOKCIEOTPDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile, a polyfluoroarene, is an aryl fluorinated building block.
Applicazioni
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile may be used in chemical synthesis.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?