Documenti fondamentali
772968
Sigma-Aldrich
Diisopropylfluorophosphate-d14
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D14FO3P
Peso molecolare:
198.23
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+14
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=P(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])F
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
MUCZHBLJLSDCSD-ZVEBFXSZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)