Documenti fondamentali
164674
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium hexachloroantimonate
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3OSbCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[O+](CC)CC.Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H15O.6ClH.Sb/c1-4-7(5-2)6-3;;;;;;;/h4-6H2,1-3H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
QHWUSZRAYQUNCY-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Changxin Chen et al.
Scientific reports, 6, 22203-22203 (2016-02-27)
A p-i-n junction diode based on the selectively doped single-walled carbon nanotube (SWCNT) had been investigated, in which two opposite ends of individual SWCNT channel were doped into the p- and n-type SWCNT respectively while the middle segment of SWCNT