Documenti fondamentali
740489
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H9BF4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
205-210 °C
Gruppo funzionale
thioether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S.BF4/c1-4(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
RNBNWTAKWJKQNN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)