Key Documents
752932
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium bromide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H9BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.07
Beilstein:
3556022
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
190-200 °C
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
[Br-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.BrH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)