N3002
Bis(p-nitrophenyl) phosphate sodium salt
chromogenic, ≥99% (TLC), powder
Sinonimo/i:
BNPP sodium salt, Sodium bis(4-nitrophenyl) phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Bis(p-nitrophenyl) phosphate sodium salt, ≥99% (TLC)
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.05% free p-nitrophenol
Solubilità
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].OP(=O)(Oc1ccc(cc1)N(=O)=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C12H9N2O8P.Na.H/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;;/h1-8H,(H,19,20);;
NXXNKMXTNUUECE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3