N7653
p-Nitrophenyl Phosphate Liquid Substrate System
alkaline phosphatase substrate, liquid
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt solution, pNPP
About This Item
Prodotti consigliati
product name
p-Nitrophenyl Phosphate Liquid Substrate System, liquid
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver,Blood
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Review a high-throughput ELISA-based method to identify peptide substrates for class-specific and/or enzyme-specific Protein Tyrosine Kinases (PTKs) that can be utilized for the detection of kinase activity both in vivo and in vitro.
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.