Documenti fondamentali
772011
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH
98%
Sinonimo/i:
Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Colore
white to beige
Punto di fusione
146-151 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m1/s1
FODJWPHPWBKDON-LJQANCHMSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8