Documenti fondamentali
47481
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Val-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-valine, Fmoc-D-valine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.39
Beilstein:
6489548
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
143-144 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
UGNIYGNGCNXHTR-GOSISDBHSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Andreas Pech et al.
Nucleic acids research, 45(7), 3997-4005 (2017-02-06)
Biological evolution resulted in a homochiral world in which nucleic acids consist exclusively of d-nucleotides and proteins made by ribosomal translation of l-amino acids. From the perspective of synthetic biology, however, particularly anabolic enzymes that could build the mirror-image counterparts