47638
Fmoc-Val-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine, Fmoc-L-valine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −17±1°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
143-147 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- difficult sequence-containing pentapeptides using O-acyl isodipeptide unit
- peptides by backbone amide linker (BAL) strategy via Fmoc Solid-phase synthesis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.