Documenti fondamentali
766127
Sigma-Aldrich
2,5-Dilfuoro-4-methoxyphenylzinc bromide solution
0.6 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrF2OZn
Peso molecolare:
288.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Negishi Coupling
Concentrazione
0.6 M in THF
Densità
1.029 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(F)c([Zn]Br)cc1F
InChI
1S/C7H5F2O.BrH.Zn/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;;/h3-4H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
WEUAQJYCDOJDPB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
Organozinc Reagents
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)