Documenti fondamentali
630373
Sigma-Aldrich
3-Acetoxyphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7IO2Zn
Peso molecolare:
327.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
Impurezze
1-3% inorganic chloride
P. ebollizione
65 °C
Densità
1.018 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1cccc([Zn]I)c1
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
WPGDROJXIKSGCR-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)