Documenti fondamentali
524719
Sigma-Aldrich
Phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Bromo(phenyl)zinc, Bromophenylzinc, Phenylzinc bromide
About This Item
Formula condensata:
C6H5ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.99 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
LMUFDZHWZIRZOY-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L311529-1EA
524719-50ML4061837706486