Documenti fondamentali
762695
Sigma-Aldrich
1H-Indene-2-boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
57-77 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)C1=Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9BO2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-5,11-12H,6H2
VBMIZCKXRRAXBK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)