762504
Bis[(tetrabutylammonium iodide)copper(I) iodide]
95%
Sinonimo/i:
Tetrabutylammonium iodide copper(I) iodide dimer
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
90-97 °C
Stringa SMILE
[I-].[I-].[Cu]I.[Cu]I.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.2Cu.4HI/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;;;4*1H/q4*+1;;;;/p-4
AVVGGLORWAVEFH-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
- To synthesize 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles via three-component click reaction.
- For the N-arylation of indoles in the presence of potassium carbonate as a base.
- In the Ullmann coupling reaction in the presence of cesium carbonate and acetonitrile.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit