Documenti fondamentali
696250
Sigma-Aldrich
Bis(1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-imidazol-2-ylidene)copper(I) trifluoroborate
Sinonimo/i:
Bis[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H72BCuF4N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
927.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(cccc4C(C)C)C(C)C)c5c(cccc5C(C)C)C(C)C)c6c(cccc6C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C27H37N2.BF4.Cu/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5;/h2*9-21H,1-8H3;;/q;;-1;+1
CFCDDEHZQJMQJR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Double carbonylation reaction
  • Hydrosilylation reactions
Efficient precatalyst for hydrosililation of carbonyl compounds.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Diez-Gonzalez, S. et al.
Organometallics, 25, 2355-2355 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
696250-500MG4061833541128
696250-100MG