696277
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl-imidazol-2-ylidene]gold(I)chloride
Umicore
Sinonimo/i:
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I), 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl-imidazol-2-ylidene)gold(I) chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
298 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Au]Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.Au.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;/h9-16,18-21H,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
CNJQLSINQGKZAW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.