Documenti fondamentali
757438
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-rac-glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24D9H41NO7P
Peso molecolare:
504.69
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([O-])OCC(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/i2D3,3D3,4D3
ASWBNKHCZGQVJV-WVZRYRIDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)