674621
Indole-d7
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
51-54 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2n([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D/hD
SIKJAQJRHWYJAI-HOSXNMPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?