Documenti fondamentali
799521
Sigma-Aldrich
Indole-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H715N
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.14
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C12=CC=CC=C1C=C[15N]2
InChI
1S/C8H6N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H/i9+1
DAIGRYNHHZOIRD-QBZHADDCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2