Documenti fondamentali
753483
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrFNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
175-180 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ncc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,(H,10,11)
JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)