Documenti fondamentali
498777
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.965 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC([Zn]Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9.BrH.Zn/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h2-7H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
NGNKVUPYJMWMBZ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)