Documenti fondamentali
497908
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
(2-Cyanoethyl)zinc bromide, Bromo(2-cyanoethyl)zinc
About This Item
Formula condensata:
NCCH2CH2ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.955 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]CCC#N
InChI
1S/C3H4N.BrH.Zn/c1-2-3-4;;/h1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
ORVPRNKQWGHTKP-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)