Documenti fondamentali
497800
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)ZnI
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
Impurezze
1-3% inorganic chloride
Densità
1.026 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc([Zn]I)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl.HI.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
WFTAKZWHWNEKJV-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)