Documenti fondamentali
498831
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4ZnI
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.999 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cccc([Zn]I)c1
InChI
1S/C7H7O.HI.Zn/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
MOQAKUROLWSLJZ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)